Rouge Congo 1% en solution aqueuse
Flacon en verre, 1 L
Fournisseur: VWR Chemicals
Rouge Congo 1% en solution aqueuse
N° de catalogue 31727.295
Fournisseur: VWR Chemicals
Numéro CAS: 573-58-0
Aller à :
Product Details & Documents
- Zone de virage: pH 3,0 - 5,2
Synonymes: Disodium 3,3'-[[1,1'-biphenyl]-4,4'-diylbis(azo)]bis(4-aminonaphthalene-1-sulphonate), Sodium 3,3'-([1,1'-biphenyl]-4,4'-diylbis(diazene-2,1-diyl))bis(4-aminonaphthalene-1-sulphonate), CI 22120, Direct Red 28
- Numéro CAS:573-58-0
- Formule:C₃₂H₂₂N₆Na₂O₆S₂
- Numéro MDL:MFCD00004028
- Poids moléculaire:696.67 g/mol
- Point d'ébullition:~100 °C (1013 hPa)
- Densité:1 g/cm³ (20 °C)
- Température de stockage:Température ambiante
- EINECS:209-358-4
Documents
Certificats
Rechercher par numéro de lot1L Glass bottle for liquids DIN 45 (ZPACK13415101)
Informations sur l'emballage
spec_VWRC31727.295.pdf
Spécification du produit
VWR® Indicators
Documentation produit
Spécifications
Résultats des tests de spécification
- Appearance:Dark red liquid
- Identification:Passes test
Spécifications
- Type de conditionnement:Flacon en verre
- Cdt:1 L