ContactUsLinkComponent
Potassium dichromate 0.04 mol/l (0.24 N) en solution aqueuse, AVS TITRINORM solution volumétrique, pour la mesure de la DCO (Norme NF T 90-101)
Toxique
Santé
Potassium dichromate 0.04 mol/l (0.24 N) en solution aqueuse, AVS TITRINORM solution volumétrique, pour la mesure de la DCO (Norme NF T 90-101)
N° de catalogue 30892.298
Fournisseur:  VWR Chemicals
Numéro CAS:  
undefined
Toxique
Santé
Potassium dichromate 0.04 mol/l (0.24 N) en solution aqueuse, AVS TITRINORM solution volumétrique, pour la mesure de la DCO (Norme NF T 90-101)
N° de catalogue 30892.298
Fournisseur:  VWR Chemicals
Numéro CAS:  
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Flacon en verre
  • Cdt:
    1 L
  • Seq:
    5037
Spécifications
Résultats des tests de spécification
  • Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy):
    0.03992 - 0.04008 mol/l
  • Traçable selon NIST:
    Confirmé
Résultats des tests de spécification
À propos de cet article
 :
 :294.18 g/mol
Température de stockage:Température ambiante
EINECS:231-906-6
UN:3287
ADR:6.1,III
 :GHS06
 :GHS08
Numéro CAS:7778-50-9
Formule:K₂Cr₂O₇
Numéro MDL:MFCD00011367