Safran, en poudre, TECHNICAL
Flacon en verre, 5 g
Supplier: VWR Chemicals
Jump to:
Product Details & Documents
Synonyms: C.I. 75100
- CAS Number:84604-17-1
- Molecular Weight:976.96 g/mol
- EINECS:283-295-0
Documents
Certificates
Search by Lot NumberP20_VWRC27481.105_SPEC_FR.pdf spec_VWRC27481.105 spec_VWRC27481.105_fr
Spécification du produit
Specifications
Specification Test Results
- Identification:Conforme
Specifications
- Type de conditionnement:Flacon en verre
- Cdt:5 g