Rouge nucléaire, TECHNICAL
Flacon en verre, 5 g
Fournisseur: VWR Chemicals
Rouge nucléaire, TECHNICAL
N° de catalogue 27416.101
Fournisseur: VWR Chemicals
Numéro CAS: 6409-77-4
Aller à :
Product Details & Documents
Synonymes: CI 60760, Sodium 1-amino-2,4-dihydroxy-9,10-dihydro-9,10-dioxoanthracene-3-sulphonate, Helio Fast Rubin BBL
- Numéro CAS:6409-77-4
- Formule:C₁₄H₈NNaO₇S
- Numéro MDL:MFCD00078493
- Poids moléculaire:357.28 g/mol
- Index Merck:13,06512
- Point de fusion:300 °C
- Température de stockage:Température ambiante
- EINECS:229-088-0
Documents
Certificats
Rechercher par numéro de lotP20_VWRC27416.101_SPEC_FR.pdf spec_VWRC27416.101
Product specification
Spécifications
Résultats des tests de spécification
- Identification:Conforme
Spécifications
- Type de conditionnement:Flacon en verre
- Cdt:5 g