Carmin d'indigo pour analyses
Carmin d'indigo pour analyses
Flacon plastique, 25 g
N° de catalogue 22537.138
Irritant
Fournisseur:   VWR Chemicals
Carmin d'indigo pour analyses
N° de catalogue 22537.138
Fournisseur:  VWR Chemicals
Numéro CAS:  860-22-0
Carmin d'indigo pour analyses
Carmin d'indigo pour analyses
Flacon plastique, 25 g
Numéro CAS:  860-22-0
Prix
48,70 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 25 g
Product Details & Documents
Synonymes:  CI 73015, FD&C Blue #2, 5,5'-Indigodisulphonic acid, Disodium salt, Food blue No. 2, acid Blue 74, Sodium 3,3'-dioxo-[2,2'-biindolinylidene]-5,5'-disulphonate, FD and C Blue No. 2, Carmine Blue
  • Numéro CAS:860-22-0
  • Formule:C₁₆H₈N₂Na₂O₈S₂
  • Numéro MDL:MFCD00005723
  • Poids moléculaire:466.36 g/mol
  • Index Merck:13,04969
  • Point de fusion:> 300 °C
  • Température de stockage:Température ambiante
  • EINECS:212-728-8
Spécifications
Résultats des tests de spécification
  • Identification:
    Conforme
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Flacon plastique
  • Cdt:
    25 g