Anions étalon multi-éléments 3 en solution aqueuse ARISTAR® pour la chromatographie d'ions
Catalog # 458164C
Supplier: VWR Chemicals
CAS Number:
Specifications
- Type de conditionnement:Flacon Plastique
- Cdt:1 SET
- Désignation:Multi-Component Anion Mix 9
Specifications
About this item
Two solutions - a nitrite standard solution and a 6 component multi-element standard solution.
Br 40 ppm NO3 40 ppm
Cl 40 ppm PO4 40 ppm
F 20 ppm SO4 40 ppm
NO2 40 ppm
Rattaché à un SRM de NIST, contrôlé dans un laboratoire accrédité, répondant aux normes ISO Guide 34 / ISO 17025.
Livré avec un certificat d'analyse