ContactUsLinkComponent
Étalon de calibration multi-éléments 1 dans acide nitrique dil. ARISTAR® pour ICP-MS
  456622F
 :  
undefined
Étalon de calibration multi-éléments 1 dans acide nitrique dil. ARISTAR® pour ICP-MS
  456622F
 :  
  • Type de conditionnement:
    Flacon en plastique
  • Cdt:
    100 mL
  • Désignation:
    Étalon de calibration multi-éléments 1 dans acide nitrique dil. ARISTAR® pour ICP-MS
17 éléments en solution dans acide nitrique 5 %
17 éléments 10 mg/l: Ce, Dy, Er, Eu, Gd, Ho, La, Lu, Nd, Pr, Sc, Sm, Tb, Th, Tm, Y, Yb
Traceable to SRM from NIST, manufactured and tested in ISO Guide 34/ ISO17025 accredited facilities.
 : Rattaché à un SRM de NIST, produit et contrôlé dans un laboratoire accrédité, répondant aux normes ISO Guide 34 / ISO 17025.
 : Livré avec un certificat d'analyse.