Étalon de calibration multi-éléments 2 ARISTAR® pour ICP-MS
456502V
:
- Type de conditionnement:Flacon en plastique
- Cdt:100 mL
- Désignation:Étalon de calibration multi-éléments 2 dans acide nitrique dil. ARISTAR® pour ICP-MS
En solution dans acide nitrique 5 %
29 éléments 10 mg/l : Ag, Al, As, Ba, Be, Bi, Ca, Cd, Co, Cr, Cs, Cu, Fe, Ga, In, K, Li, Mg, Mn, Na, Ni, Pb, Rb, Se, Sr, Tl, U, V, Zn
Traceable to SRM from NIST, manufactured and tested in ISO Guide 34/ ISO17025 accredited facilities.
: Rattaché à un SRM de NIST, produit et contrôlé dans un laboratoire accrédité, répondant aux normes ISO Guide 34 / ISO 17025.
: Livré avec un certificat d'analyse.