ContactUsLinkComponent
Solution étalon de tantale: 1000 mg/l Ta en solution aqueuse avec acide fluorhydrique (max. 1%) (de Ta) ARISTAR® étalon pour ICP
Solution étalon de tantale: 1000 mg/l Ta en solution aqueuse avec acide fluorhydrique (max. 1%) (de Ta) ARISTAR® étalon pour ICP
Catalog # 456102J
Supplier:  VWR Chemicals
CAS Number:  
undefined
Solution étalon de tantale: 1000 mg/l Ta en solution aqueuse avec acide fluorhydrique (max. 1%) (de Ta) ARISTAR® étalon pour ICP
Catalog # 456102J
Supplier:  VWR Chemicals
CAS Number:  
Specifications
  • Concentration:
    1000 mg/L
  • Matrice:
    H₂O/tr HF
  • Type de conditionnement:
    Flacon en plastique
  • Cdt:
    100 mL
  • Désignation:
    Solution étalon de tantale, 1000 mg/l de Ta dans un étalon d'eau avec acide fluorhydrique (max. 1%) (de Ta) ARISTAR® pour ICP
  • Élement:
    Tantale
  • Symbole:
    Ta
Specifications
About this item
Ta dans H₂O tr. HF
Rattaché à un SRM de NIST, produit et contrôlé dans un laboratoire accrédité, répondant aux normes ISO Guide 34 / ISO 17025.
Livré avec un certificat d'analyse.