ContactUsLinkComponent
Trichoderma viride cellulase
Trichoderma viride cellulase
N° de catalogue 390744E
Fournisseur:  VWR Chemicals
Numéro CAS:  
undefined
Trichoderma viride cellulase
N° de catalogue 390744E
Fournisseur:  VWR Chemicals
Numéro CAS:  
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Flacon en verre
  • Cdt:
    50 g
  • N ° CAS.:
    9012-54-8
  • Source:
  • Species:
    Trichoderma viride
  • Seq:
    01
  • Environmentally Preferable:
  • MDL No.:
    MFCD00081510
  • Nom de l'enzyme:
    Cellulase
Spécifications
À propos de cet article
10 000 unités est la quantité d'enzyme qui va dégrader 2 cm² de papier filtre de cellulose (17 mg) en 1 minute dans du tampon acétate 0,1 M à pH 4,0.