Paraffine cire, Point de solidification: 55 - 58 °C, en pastilles, Gurr™
361077E
:
- Type de conditionnement:Sac Plastique
- Cdt:10 kg
- Seq:4158
- Appearance (65 °C):Passes test
- Congealing range:55 - 58 °C
- Cutting/ ribboning:Passes test
:
:0,9 g/cm³ (20 °C)
:>100 °C
:Température ambiante
:8002-74-2
:64742-51-4