Méthylcellulose, 300 - 560 mPa.s, Methocel® A4C
298944N
:
- Type de conditionnement:Flacon Plastique
- Cdt:500 g
- Seq:3645
- Viscosité:300 - 560 mPa,s
- pH (1 %):5,0 - 8,0
- Métaux lourds (en Pb):Max. 0,001 %
- Perte à la dessiccation:Max. 5,0 %
:
:Température ambiante
:9004-67-5
:MFCD00081763