TISAB II solution pour le dosage des fluorures (Total Ionic Strength Adjustment tampon)
N° de catalogue 160847G
Fournisseur: VWR Chemicals
Numéro CAS:
Spécifications
- Type de conditionnement:Bidon Plastique
- Cdt:5 L
- Désignation:TISAB II solution pour le dosage des fluorures
Spécifications
À propos de cet article
Solution tampon pour l'ajustage de la force ionique totale, pour usage avec les électrodes sélectives