VWR® shiroGEL, Mini-cuve d’électrotransfert PAGE
Catalog # 700-0291
Supplier: VWR Collection
Specifications
- Capacité:3 gels/transfert
- Désignation:Mini-cuve d'électrotransfert PAGE, shiroGEL, sans composant PAGE
- Seq:45
- Volume du réservoir:1200 L
- Cdt:1
Specifications
About this item
Le système d’électrotransfert shiroGEL Mini PAGE permet de transférer 3 gels rapidement, facilement et simultanément. Les gels sont bien ajustés dans les cassettes de transfert avec des membranes de transfert, qui sont ensuite placées dans l’insert de transfert. Les électrodes enroulées dans l’insert génèrent un courant de haute intensité, permettant un transfert standard en une heure environ.
- Transfère jusqu’à trois gels en même temps
- Transfert standard en 1 heure environ
Delivery: Unité complète avec cuve tampon, câbles d’alimentation et set de refroidissement, insert de blotting, 3 cassettes de blotting, 6 tampons en fibre, deux plaques de verre à encoches de 10×10 cm, deux plaques de 10×10 cm avec espaceurs et deux peignes 12 dents de 1 mm d’épaisseur.