ContactUsLinkComponent
Quartz microfibre filters for air sampling, grade QM-C, Whatman™
Quartz microfibre filters for air sampling, grade QM-C, Whatman™
Certificates
undefined
Quartz microfibre filters for air sampling, grade QM-C, Whatman™
Certificates
Specifications
  • Catalog No:
  • WHAT1855-050
  • WHAT1855-150
  • WHAT1855-865
  • WHAT1855-110
  • WHAT1855-082
  • WHAT1855-085
  • WHAT1855-090
  • WHAT1855-047
  • WHAT1855-070
  • WHAT1855-037
  • WHAT1855-045
  • WHAT1855-866
  • Poids:
  • 85 g/m²
  • 85 g/m²
  • 85 g/m²
  • 85 g/m²
  • 85 g/m²
  • 85 g/m²
  • 85 g/m²
  • 85 g/m²
  • 85 g/m²
  • 85 g/m²
  • Épaisseur:
  • 475 μm
  • 475 μm
  • 475 μm
  • 475 μm
  • 475 μm
  • 475 μm
  • 475 μm
  • 475 μm
  • 475 μm
  • 475 μm
  • Débit d'air:
  • 19 s/100 ml/6,5 cm²
  • 19 s/100 ml/6,5 cm²
  • 19 s/100 ml/6,5 cm²
  • 19 s/100 ml/6,5 cm²
  • 19 s/100 ml/6,5 cm²
  • 19 s/100 ml/6,5 cm²
  • 19 s/100 ml/6,5 cm²
  • 19 s/100 ml/6,5 cm²
  • 19 s/100 ml/6,5 cm²
  • 19 s/100 ml/6,5 cm²
  • Max. temperature:
  • 1200 °C
  • 1200 °C
  • 1200 °C
  • 1200 °C
  • 1200 °C
  • 1200 °C
  • 1200 °C
  • 1200 °C
  • 1200 °C
  • 1200 °C
Specifications
Related Information
Frequently Bought Together