n-Hexane pour HPLC, Burdick & Jackson™
N° de catalogue HONC65730-2.5L
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Numéro CAS:
Spécifications
- Type de conditionnement:Glass bottle
- Cdt:2,5 L
- Seq:5096
Spécifications
Résultats des tests de spécification
- Assay (GC):Min. 97 %
- Non-volatile matter:Max. 0.0003 %
- Water (Karl Fischer):Max. 0.01 %
- Acidity:Max. 0.0001 meq/g
- Alkalinity:Max. 0.0002 meq/g
- Transmittance at 200 nm:Min. 30 %
- Transmittance at 225 nm:Min. 90 %
- Transmittance from 250 nm:Min. 99 %
- Phthalates as dibutylphthalate:Max. 0.1 mg/l
Résultats des tests de spécification
À propos de cet article
:
:86.18 g/mol
Point d'ébullition:66…69 °C (1,013 hPa)
Point de fusion:–95 °C
Densité:0,660…0.668 g/cm3 (20 °C)
Température de stockage:Température ambiante
EINECS:203-777-6
UN:1208
ADR:3,II
:GHS02
:GHS08
:GHS07
:GHS09
Numéro CAS:110-54-3
:92112-69-1
Formule:H₃C(CH₂)₄CH₃
Numéro MDL:MFCD00009520