Specifications
- Capacité de stockage:18 (2") cryoboxes
- l×p×h ext.:692,5×350×460 mm
- Niveau de bruit:<45 dB (A)
- Capacité:25 L (0.9 cu.ft.)
- Désignation:Congélateur à ultrabasse température (ULT) portable /déployable, Modèle ULT25NEU, Vert
- Seq:01
- Environmentally Preferable:
- Modèle:ULT25NEU
- Exigence électrique:220 - 240 VAC, 50/60 Hz, 12 V DC
- Poids du colis:24 kg
- Refrigerant:R-170 (10 - 12 g)
- Passage de câble:1 for independent thermocouple, 0,25” (Ø 6,3 mm) which can be enlarged up to 1” (Ø 25,4 mm)
- Alarme:Audible and visual
- Dégivrage:Manual
- Affichage:Control panel with LCD, LED indicators and buttons
- Verrou de porte:Yes, lid locks
- Spécificités:120 - 240 VAC at either 50 or 60 Hz, 12 V DC from mobile source
- Poids:21 kg
- Cdt:1
- l×p×h int.:332×221×340 mm
- Température:–20...–86 °C
Specifications
About this item
L'ULT25NEU est la seule solution de congélation ULT portable disponible aujourd'hui pour apporter le stockage ULT au patient. Ce petit congélateur portable à −80 °C, léger et efficace, est idéal pour les essais cliniques et l'administration de médicaments biologiques.
- Fonctionnement ULT portable, fiable et continu
- Ne pèse que 21 kg, peut être expédié facilement et à moindre coût partout dans le monde sous forme de colis
- Disponible avec la surveillance de la température sans fil SenseAnywhere en option
- Réfrigérants 100% naturels
- Aucun compresseur en panne, seulement deux pièces mobiles
- Alimentation universelle intégrée, pouvant donc être branchée sur n'importe quelle prise CA ou 12 V CC dans le monde entier
- Large plage de température de –20 à –86 °C
- Peut contenir des boîtes de 18 × 2 pouces dans un très petit encombrement
L'ULT25NEU de Stirling Ultracold est un congélateur ultra-basse -86 °C portable et expédiable qui a été développé pour les applications personnelles et à espace ou puissance limitée. Il offre un stockage compact, fiable et économe en énergie pour la gestion de la chaîne du froid, le stockage ultra-faible à court ou long terme et le transport d'échantillons biologiques.
Grâce à son poids global léger, ses faibles frais d'expédition et son faible encombrement, l'ULT25NEU offre à l'investigateur davantage d'options de placement sur le site.
L'ULT25NEU est idéal pour une utilisation dans les biodépôts, les laboratoires de pathologie, les banques de tissus, la médecine régénérative et dans d'autres applications associées à la médecine clinique ou diagnostique et à la distribution pharmaceutique.
Garantie complète d'un an.
La garantie d'un an sur les pièces est la norme dans le monde entier. Les accessoires optionnels supplémentaires disponibles séparément incluent : Bac utilitaire en plastique, cordons d'alimentation CA, cordon d'alimentation CC mobile, sous-couvercle, certificat d'étalonnage, validation de cartographie de température, contacts d'alarme à distance, surveillance et enregistrement de température sans fil SenseAnywhere.