DEV gelatin agar medium, Millipore®
Catalog # 1.10685.0500
Supplier: Merck
CAS Number:
Specifications
- Cdt:500 g
- Normes:DIN EN ISO 6222
- Désignation:Gélatine DEV agar
- Température de stockage:15...25 °C
- pH:7,1 - 7,5 (50 g/l, H₂O, 22 °C)
- Physical form:Liquid
Specifications
About this item
DEV gelatin agar for microbiology.