ContactUsLinkComponent
n-Heptane ≥95.0% (par GC) pour HPLC préparative, Riedel-de Haën™
undefined
n-Heptane ≥95.0% (par GC) pour HPLC préparative, Riedel-de Haën™
  • Purity (GC):
    Min. 95.0 %
  • Non-volatile matter:
    Max. 0.0005 %
  • Water (Karl Fischer):
    Max. 0.01 %
Frequently Bought Together