0
0,00 €
Order Entry
Connexion
/
S'inscrire
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Saisie de commande
Statut de la commande
Votre compte
Panier
Belgium
Saisie de commande
Statut de la commande
Votre compte
Panier
ContactUsLinkComponent
Accueil
Tampons
Tampons pH
Buffer solution, pH 2 (20 °C), Fluka™
Buffer solution, pH 2 (20 °C), Fluka™
Buffer solution, pH 2 (20 °C), Fluka™
Catalog # 456098-500ML
Supplier:
Honeywell Chemicals
CAS Number:
Expand image
Buffer solution, pH 2 (20 °C), Fluka™
Catalog # 456098-500ML
Supplier:
Honeywell Chemicals
CAS Number:
Specifications
Type de conditionnement:
Plastic bottle
Cdt:
500 mL
Couleur:
neutre
Précision du pH:
±0.02
Valeur pH:
2,00
Specifications
About this item
Product Details
Product Details