Magnesium ionophore III, Selectophore™, fonction testée ionophore, Supelco®
Catalog # 63086-50MG-F
Supplier: Merck
CAS Number:
Specifications
- Cdt:50 mg
- Seq:2370
Specifications
About this item
:
:538.81 g/mol
:M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ100
CAS Number:119110-38-2
Formula:C₃₀H₅₈N₄O₄
MDL Number:MFCD00144715