ContactUsLinkComponent
Tamis moléculaire 3A (0,3 nm, 3 Å) tube d'absorption pour H₂O, avec indicateur, Supelco®
Tamis moléculaire 3A (0,3 nm, 3 Å) tube d'absorption pour H₂O, avec indicateur, Supelco®
Catalog # 1.06107.0003
Supplier:  Merck
CAS Number:  
Tamis moléculaire 3A (0,3 nm, 3 Å) tube d'absorption pour H₂O, avec indicateur, Supelco®
Catalog # 1.06107.0003
Supplier:  Merck
CAS Number:  
Specifications
  • Type de conditionnement:
    Plastic tube
  • Cdt:
    3
  • Seq:
    0003
Specifications
Specification Test Results
  • Appearance:
    passes test
Specification Test Results
About this item
 :
 :M-Clarity™ quality level = MQ100
Storage Temperature:Température ambiante
CAS Number:308080-99-1
 :1318-02-1
Formula:KnNa₁₂-n[(AlO₂)₁₂(SiO₂)₁₂]·xH₂O
MDL Number:MFCD00131613