Tris-EDTA (TE) buffer solution for molecular biology, pH 7,4, BioUltra, Supelco®
Catalog # 93302-100ML
Fournisseur: Merck
Numéro CAS:
Spécifications
- Concentration:10 mM Tris-HCl; 1 mM EDTA
- Cdt:100 mL
- Désignation:Tris-EDTA buffer solution
- Seq:0001
- M-Clarity quality level:MQ100
- Précision du pH:±0,2
- Valeur pH:7,4
Spécifications
À propos de cet article
Tris-EDTA buffer solution has been used for the dilution of DNA samples.[1] It has been used for the elution of purified vector.