Amberlite® XAD4, Pore dim.: 100 Å 20 - 60 mesh résine échangeuse d'ions, Supelco®
N° de catalogue 10358.
Fournisseur: Merck
Numéro CAS:
Spécifications
- Cdt:1
- Seq:0001
- Environmentally Preferable:
Spécifications
À propos de cet article
:
Numéro CAS:9003-69-4
:37380-42-0
Numéro MDL:MFCD00132704