Carbone disulfure ≥99.5%, GPR RECTAPUR®
85974.290
:
- Type de conditionnement:Glass bottle
- Cdt:1 L
- Seq:5037
- Assay (G.C.) :min. 99,5 %
- Identity (IR-spectrum) :passes test
- Density (20°/4°) :1,262 - 1,264
- Sulfates (SO4) :max. 0,0005 %
- Sulfites (as SO2) :max. 0,003%
- Copper (Cu) :max. 0,2 ppm
- Iron (Fe) :max. 0,5 ppm
- Lead (Pb) :max. 0,2 ppm
- Nickel (Ni) :max. 0,2 ppm
- Benzene (G.C.) :max. 0,005 %
- Toluene (G.C.) :max. 0,005 %
- Residue on evaporation :max. 0,002 %
- Water (K.F.) :max. 0,02 %
:
:76.14 g/mol
:13,01821
:46.2 °C (1013 hPa)
:–111.6 °C
:1.2632 g/cm³ (20 °C)
:–30 °C
:200-843-6
:1131
:3,I
:GHS02
:GHS08
:GHS07
:Température ambiante
:75-15-0
:CS₂
:MFCD00011321