Capping Réactif 80/10/10 THF/Lutidine/Acetic Anhydride (v/v), BioSyn™ pour la synthèse d'ADN/ARN, Burdick & Jackson™
HONCBR640-4X2.5L
:
- Type de conditionnement:Glass bottle
- Cdt:10 L
- Seq:5114
- Info cdt:4x 2.5 L
:
:11.8 %(V) (main component)
:–108.5 °C (pure substance)
:0.888 g/cm³ (20 °C) (main component)
:–15 °C
:Température ambiante
:203-726-8
:2924
:3,II
:GHS02
:GHS08
:GHS05
:GHS07
:109-99-9