Acide trichloroacétique (cristallisable) 3% (p/v) dans le dichloromethane, BioSyn™ réactif détritiation, pour la synthèse d'ADN/ARN, Burdick & Jackson™
Catalog # HONCBR605-4X2.5L
Supplier: Honeywell Chemicals
CAS Number:
Specifications
- Type de conditionnement:Glass bottle
- Cdt:10 L
- Seq:5114
- Info cdt:4×2.5 L
Specifications
About this item
:
:163.39 g/mol
Boiling Pt:40 °C
Melting Pt:-95 °C
Melting Pt:–95 °C
Density:1.33 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt:Does not flash. Closed cup (closed cup)
Flash Pt: Does not flash. Closed cup
Storage Temperature:Room Temperature
EINECS:200-838-9
UN:2922
ADR:8,II
:GHS05
:GHS08
:GHS07
CAS Number:76-03-9
Formula:Cl₃CCOOH
MDL Number:MFCD00004177