Eau avec 0,1% (v/v) d'acide formique, LabReady™, Mélange de solvants pour LC-MS, pour HPLC, Burdick & Jackson™
HONCLC452-2.5
:
- Type de conditionnement:Glass bottle, GL45
- Cdt:2,5 L
- Seq:5096
:
:0,997 g/cm³ (25 °C)
:Température ambiante
:231-791-2
:64-18-6
:7732-18-5