Polygosil 100-10, HPLC Columns
N° de catalogue POLY10010250A
Fournisseur: Avantor
Spécifications
- Type de colonne:Analytique
- Ø int.:4,60 mm
- Granulométrie:10 µm
- Taille de pore:100 Å
- Longueur:250 mm
- Seq:02
- Surface area:280 m2/g
- Matériau de colonne:Acier inoxydable
- Greffage:Silica
- Cdt:1
Spécifications
À propos de cet article
Irregular silica phases for analytical applications.
- pH stability: 2 to 8