Cleaning brush
Cleaning brush
Brosse, noir, Soie de porc, naturel, 120 mm, 50 mm, Fil, 500 mm
N° de catalogue 149-0250
Fournisseur:   JM BROSSERIE
Cleaning brush
N° de catalogue 149-0250
Fournisseur:  JM BROSSERIE
Cleaning brush
Cleaning brush
Brosse, noir, Soie de porc, naturel, 120 mm, 50 mm, Fil, 500 mm
Prix
6,20 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Brush in natural black bristles.
Documents
Spécifications
  • Couleur des poils:
    naturel
  • Matériau des poils:
    Soie de porc
  • Ø tête de la brosse:
    50 mm
  • Handle material:
    Fil
  • Désignation:
    Brosse, noir
  • Seq:
    05
  • Longueur totale:
    500 mm
  • Longueur tête de la brosse:
    120 mm