Brushes for Erlenmeyer flasks
Brushes for Erlenmeyer flasks
Fournisseur:   REITENSPIESS BUERSTEN
Brushes for Erlenmeyer flasks
Fournisseur:  REITENSPIESS BUERSTEN
Certificats
Brushes for Erlenmeyer flasks
1 Options disponibles ci-dessous
Product Details & Documents
Brushes with natural or nylon bristles and wire handle.
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Désignation
    Matériau des poils
    Longueur tête de la brosse
    Ø tête de la brosse
    Handle material
    Longueur totale
    Disponibilité
    Prix
  • Erlenmeyer piston brush, with fallow bristles
    Poils naturels
    130 mm
    50 mm
    Fil
    340 mm
    Arrêté
  • Erlenmeyer piston brush, with nylon bristles
    Nylon
    130 mm
    50 mm
    Fil
    340 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 10 ST
    1 * 10 ST - 71,80 €
    71,80 €
    1 * 10 ST
       71,80 €