ContactUsLinkComponent
Fluoride ion solution for ISE, Supelco®, Merck
Fluoride ion solution for ISE, Supelco®, Merck
N° de catalogue 47072-100ML
Fournisseur:  Merck
Numéro CAS:  
Fluoride ion solution for ISE, Supelco®, Merck
N° de catalogue 47072-100ML
Fournisseur:  Merck
Numéro CAS:  
Spécifications
  • Concentration:
    0.1 M
  • Cdt:
    100 mL
  • Désignation:
    Sodium fluoride solution
  • Environmentally Preferable:
Spécifications
À propos de cet article