ContactUsLinkComponent
Palladium atomic absorption standard solution, analytical standard, Supelco®
Palladium atomic absorption standard solution, analytical standard, Supelco®
N° de catalogue 207349-500ML
Fournisseur:  Merck
Numéro CAS:  
Palladium atomic absorption standard solution, analytical standard, Supelco®
N° de catalogue 207349-500ML
Fournisseur:  Merck
Numéro CAS:  
Spécifications
  • Concentration:
    1000 mg/L
  • Matrice:
    5% HCl
  • Cdt:
    500 mL
  • Élement:
    Palladium
  • Symbole:
    Pd
Spécifications
À propos de cet article
Exact Pd concentration on label.