Eosine J (jaunâtre) 1% en solution alcoolique contre-colorant en H&E, pour histologie
N° de catalogue 1.17081.1000
Fournisseur: Merck
Numéro CAS:
Spécifications
- Cdt:1 L
- Seq:5037
- Info cdt:Preparation Capacity 1000 - 1500 slides
Spécifications
Résultats des tests de spécification
- Suitability for microscopy (Tissue section):passes test
- Nuclei:dark blue to dark violet
- Cytoplasm:pink to red
- intercellular substances:pink to red
- Erythrocytes:yellow to orange
Résultats des tests de spécification
À propos de cet article
:
ADR:3,
:691.86 g/mol
UN:1170
:GHS02
Température de stockage:Température ambiante
:1
Numéro CAS:17372-87-1
Formule:C₂₀H₆Br₄Na₂O₅
Numéro MDL:MFCD00005040