Organic reference standard, Lutein solution, analytical standard, Supelco®
N° de catalogue 79766-2.5ML
Fournisseur: Merck
Numéro CAS:
Spécifications
- Cdt:2,5 mL
- Normes:Analytical standard
- N ° CAS.:127-40-2
- Désignation:Lutein solution, ≥95,0% (HPLC)
- Environmentally Preferable:
- Formula:C₄₀H₅₆O₂
- Température de stockage:–20 °C
- Désignation:Lutein solution
Spécifications
À propos de cet article
Lutein is a carotenoid, found in human serum and is also present in retina and macula lenses.