Supelco® Organic Reference Standard, Hexanal
Hexanal, Analytical standard, Neat, 1 mL
N° de catalogue 18109-1ML
Fournisseur: Merck
Supelco® Organic Reference Standard, Hexanal
N° de catalogue 18109-1ML
Fournisseur: Merck
Numéro CAS:
Aller à :
Product Details & Documents
- GHS signal: GHS02, GHS07
Attention: P210 - P233 - P240 - P241 - P303 + P361 + P353 - P305 + P351 + P338
Spécifications
Spécifications
- Cdt:1 mL
- Normes:Analytical standard
- Désignation:Hexanal
- Forme:Neat
- N ° CAS.:66-25-1
- Description de la classe de danger:H226 - H315 - H319
- Point d'ébullition:130...131 °C (lit.)
- Synonyme(s):Aldehyde C₆; Caproaldehyde; Hexyl aldehyde
- MDL No.:MFCD00007027
- Masse moléculaire:100,16
- Cat. No.:18109-1ML
- M-Clarity quality level:MQ100
- Formula:CH₃(CH₂)₄CHO
- Conditions de stockage:2...30 °C
- Point d'éclair:25 °C - closed cup
- Conditions de transport:STD
- Densité:0,815 g/ml at 25 °C (lit.)