Di-2-ANEPEQ (JPW 1114) colorant pour membranes, pour histologie
Catalog # 61013.
Supplier: Biotium
CAS Number:
Specifications
- Cdt:5 mg
- Seq:2210
Specifications
About this item
:
:549.384 g/mol
Storage Temperature:Congélateur
Formula:C₂₆H₃₅Br₂N₃