ContactUsLinkComponent
Rhodamine 123 colorant pour mitochondries, pour microscopie de fluorescence
Irritant
Rhodamine 123 colorant pour mitochondries, pour microscopie de fluorescence
N° de catalogue 70010.
Fournisseur:  Biotium
Numéro CAS:  
Irritant
Rhodamine 123 colorant pour mitochondries, pour microscopie de fluorescence
N° de catalogue 70010.
Fournisseur:  Biotium
Numéro CAS:  
Spécifications
  • Cdt:
    50 mg
  • Seq:
    2370
Spécifications
À propos de cet article
 :
 :380.82 g/mol
 :GHS07
Température de stockage:Réfrigérateur
Numéro CAS:62669-70-9
Formule:C₂₁H₁₇ClN₂O₃
Numéro MDL:MFCD00012664