Compteur de cellules automatisé, ADAM-MC2
Catalog # 734-3337
Supplier: NANOENTEK
Specifications
- Modèle:ADAM-MC2
- Source de lumière:LED verte 4W
- Volume d'échantillon:13 µl
- Désignation:Compteur de cellules automatisé, Prise UE
- Seq:03
- L×P×H:276×277×270 mm
- Concentration:5×10⁴ - 4×10⁶ cells/ml
- Mise au point:Automatic
- Durée de mesure:<25 s/test (using 4 channel Accuchip)
- Poids:7 kg
- Cdt:1
Specifications
About this item
ADAM-MC2 est un compteur de cellules automatisé à fluorescence qui effectue le comptage des cellules et les mesures de viabilité avec la plus grande précision. ADAM-MC2 est capable de remplacer des workflowsl complexes de cytométrie en flux. Combiné avec le micro-fluidique Accuchip jetable, son fonctionnement est extrêmement simple et rentable. Utilisant la méthode de marquage du noyau PI, l'optique LED et la technologie de détection CMOS les plus avancées, ADAM-MC2 est la solution parfaite lorsque vous travaillez avec des cellules agrégées, de forme irrégulière ou difficiles comme les cellules CAR-T, les cellules CAR-NK ou les cellules souches dérivées du tissu adipeux.
- Indique le nombre total de cellules, de cellules viables, de cellules non viables et la viabilité cellulaire (%)
- Idéal pour les débris contenant des populations de cellules agglutinées ou de forme irrégulière
- Temps de comptage court de seulement 25 secondes
- Contrôle de l'écran tactile - aucun PC/ordinateur portable supplémentaire n'est nécessaire
- Logiciel simple, épuré, facile à apprendre et à utiliser
- Option Wi-Fi pour envoyer les résultats directement par e-mail
- Conception compacte et peu encombrante
A utiliser avec les glissières Accuchip 4 canaux.
Delivery: Le kit AccuChip et les billes d'étalonnage sont inclus avec le compteur de cellules.