ContactUsLinkComponent
Compteur de cellules automatisé, EVE™ Plus
Compteur de cellules automatisé, EVE™ Plus
N° de catalogue 734-3333
Fournisseur:  NANOENTEK
undefined
Compteur de cellules automatisé, EVE™ Plus
N° de catalogue 734-3333
Fournisseur:  NANOENTEK
Spécifications
  • Modèle:
    EVE™ Plus
  • Volume d'échantillon:
    10 µl
  • Désignation:
    Automated cell counter, EU-plug
  • Seq:
    02
  • Taille des cellules:
    5 - 60 µm
  • Concentration:
    1×10⁴ - 2×10⁷ cells/ml
  • Mise au point:
    Manual or automatic
  • Durée de mesure:
    1 s/test (manual focus), <10 s/test (auto focus)
  • Cdt:
    1
Spécifications
À propos de cet article
EVE™ PLUS est un compteur de cellules automatisé compact basé sur l'image qui utilise des lames jetables pour déterminer le plus précisément possible les titres de cellules eucaryotes en moins d'une seconde. De plus, lors de l'application de la coloration bleu trypan, le système distinguera avec précision les cellules vivantes des cellules mortes pour fournir des données fiables sur la viabilité des cellules.Comparé au comptage manuel des cellules à l'aide d'hémocytomètres classiques, le compteur de cellules automatisé EVE™ PLUS offre trois avantages principaux :
  • Des données reproductibles et objectives, exemptes de biais ou d'erreurs humaines.
  • Le flux de travail rapide et allégé permet de gagner du temps et d'augmenter la productivité.
  • Les lames de comptage à usage unique améliorent la sécurité du laboratoire
Basé sur son précurseur réputé Eve™, l'Eve™ PLUS utilise une optique avancée et des algorithmes d'analyse d'image pour compter même les populations de cellules agglutinées difficiles à compter, avec une précision qui s'avère comparable aux méthodes de comptage par fluorescence plus complexes.
La plage de mesure de la concentration cellulaire a été augmentée de 1 × 10⁴ à 2 × 10⁷ cellules/ml, avec des tailles de cellules allant de 5 à 60 µm reconnues. Le système peut donc être utilisé sur toutes sortes de lignées cellulaires rondes de mammifères, de cellules primaires, de globules rouges, de PBMC et de certains types de levures rondes. Pour les cellules de forme irrégulière, nous vous recommandons d'utiliser le compteur cellulaire à fluorescence ADAM-MC2.
Une interface utilisateur à écran tactile bien agencée ainsi que des options intelligentes de stockage et de transfert de données garantissent un fonctionnement facile et sans souci.
Les lames de comptage cellulaire EVE™ offrent des mesures et des analyses reproductibles et fiables. Leur conception unique élimine l'utilisation de lamelles couvre-objet et permet un contrôle exact du volume (10 µl de suspension cellulaire par test). Contrairement aux hémocytomètres classiques, les lames jetables réduisent le risque d'exposition de l'utilisateur aux échantillons biologiques et éliminent la nécessité de laver ou d'autoclaver les composants. Chaque lame contient deux chambres fermées, ce qui permet de réaliser deux tests par lame.
Pour éviter des résultats biaisés et peu fiables lors de l'utilisation de répliques de mauvaise qualité, les packs de lames EVE™ comportent un code d'accès individuel, que vous devez saisir dans le logiciel EVE™ PLUS pour l'authentification. Chaque code d'accès est valable pour un maximum de 200 tests et peut être utilisé sur un nombre illimité d'instruments EVE™ PLUS.