0
0,00 €
Order Entry
Connexion
/
S'inscrire
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Saisie de commande
Statut de la commande
Votre compte
Panier
Belgium
Saisie de commande
Statut de la commande
Votre compte
Panier
ContactUsLinkComponent
Accueil
Pots
Pots à usage général
VWR®, Jar, cylindrical, screw neck
VWR®, Jar, cylindrical, screw neck
VWR®, Jar, cylindrical, screw neck
Catalog # LAPH45092154
Supplier:
LA PHA PACK
Expand image
VWR®, Jar, cylindrical, screw neck
Catalog # LAPH45092154
Supplier:
LA PHA PACK
Specifications
Ø ext.:
48,5 mm
Capacité:
100 ml
Hauteur:
85,5 mm
Cdt:
72
Specifications
About this item
Product Details
Made of clear glass.
Product Details