Nitrosamines/nitroaromatics - WP, proficiency testing material, Supelco®
Nitrosamines/Nitroaromatics - WP, Proficiency Testing Material, Concentrate for dilution to 1L, 2 mL
N° de catalogue PE1040-2ML
Fournisseur: Merck
Nitrosamines/nitroaromatics - WP, proficiency testing material, Supelco®
N° de catalogue PE1040-2ML
Fournisseur: Merck
Numéro CAS:
Aller à :
Product Details & Documents
Spécifications
Spécifications
- Concentration:Concentrate for dilution to 1L
- Cdt:2 mL
- Désignation:Nitrosamines/Nitroaromatics - WP
- Type:Proficiency Testing Material