Compact automatic burettes, amber, Schellbach, BLAUBRAND®
Compact automatic burettes, amber, Schellbach, BLAUBRAND®
10 ml, 0,02 ml, 0,02 ± ml
N° de catalogue BRND23939
Fournisseur:   Brand
Compact automatic burettes, amber, Schellbach, BLAUBRAND®
N° de catalogue BRND23939
Fournisseur:  Brand
Compact automatic burettes, amber, Schellbach, BLAUBRAND®
Compact automatic burettes, amber, Schellbach, BLAUBRAND®
10 ml, 0,02 ml, 0,02 ± ml
Prix
223,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Borosilicate glass 3.3 bottle, class AS, DE-M marking.
  • Modular concept - all individual components are replaceable
  • Fast to dismantle and easy to clean and repair
  • Calibrated to deliver 'TD, Ex'
  • Detachable PTFE stopcock
  • Automatic zeroing and Schellbach stripe
Certifications: DIN EN ISO 385
Informations de commande: Please order burette clamps, supports and rubber bellows separately.
Livraison: Supplied as burette tube, stopcock with precision tip, filling tube (PVC, transparent), pump head and 2000 ml bottle.
Spécifications
  • Capacité:
    10 ml
  • Seq:
    01
  • Division:
    0,02 ml
  • Tolérance:
    0,02 ± ml
Accessories
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • BRND11510
    Embout de burette de rechange en verre borosilicaté 3.3 transparent, pour burettes compactes et burettes compactes automatiques de 10 ml
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 6,90 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • BRND11511
    Embout de burette de rechange en verre borosilicaté 3.3 transparent, pour burettes compactes et burettes compactes automatiques de 25 ml
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 6,90 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • BRND11512
    Embout de burette de rechange en verre borosilicaté 3.3 transparent, pour burettes compactes et burettes compactes automatiques de 50 ml
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 6,90 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • BRND11525
    Tube de remplissage de rechange pour toutes les burettes automatiques compactes, PVC
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 4,80 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • BRND11805
    Robinet de burette de rechange en PTFE
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 50,20 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Capacité
    Disponibilité
    Prix
  • BRND129055
    Flacon réservoir en PE-BD, GL 25
    500 ml
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 4,50 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Capacité
    Disponibilité
    Prix
  • BRND129060
    Flacon réservoir en PE-BD, GL 28
    1000 ml
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 8,00 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • BRND23400
    Poire en caoutchouc à soufflet simple, de couleur orange, avec soupape et tuyaux
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 17,50 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Capacité
    Disponibilité
    Prix
  • BRND23725
    Bases pour flacons
    500 ml
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 7,20 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Capacité
    Disponibilité
    Prix
  • BRND23728
    Bases pour flacons
    1000 ml
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 8,60 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Capacité
    Division
    Disponibilité
    Prix
  • BRND23833
    Corps de burette de rechange en verre AR-Glas®
    10 ml
    0,05 ml
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 54,90 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Capacité
    Division
    Disponibilité
    Prix
  • BRND23838
    Corps de burette de rechange en verre AR-Glas®
    50 ml
    0,1 ml
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 54,90 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Capacité
    Division
    Disponibilité
    Prix
  • BRND23836
    Corps de burette de rechange en verre AR-Glas®
    25 ml
    0,1 ml
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 54,90 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Longueur
    Disponibilité
    Prix
  • BRND23875
    Tête de pompe, transparente, NS 29/32, longueur de 185 mm, Ø ext. de buse de 7 mm, Boro 3.3
    185 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 44,70 €