Organic reference standard, Formaldehyde Oxazolidine solution, certified reference material, Supelco®
N° de catalogue 48414.
Fournisseur: Merck
Numéro CAS:
Spécifications
- Concentration:2000 µg/ml in toluene
- Cdt:1 Ampoul
- Normes:Certified reference material
- N ° CAS.:108-88-3
- Désignation:Formaldehyde Oxazolidine solution
- Température de stockage:2...8 °C
- Désignation:Formaldehyde Oxazolidine solution
- Info cdt:1 ml/ampule
Spécifications
À propos de cet article
Certifications: ISO 34:2009 and ISO/IEC 17025:2005.