Refrigerated circulating bath, VersaCool™
Product Details & Documents
The VersaCool™ Refrigerated circulating bath features a new headless design, suitable for use as a recirculating refrigerated bath or heated circulator to circulate fluid from the bath to specific applications.
- More space to fit samples
- Automatically detects appropriate voltage and works on all voltages worldwide
- Lower power consumption and energy costs
- Tool-less, drip-less rack
- Left-handed hinge, right-handed hinge, or unhinged lid
- Intuitive, 5,7" touchscreen colour display for easier and more efficient setup
- Two year warranty
- Ethernet RS232
It can easily be used on or under a bench, fume hood, industrial and even mobile installations. Advancements in remote monitoring capabilities, energy efficiency, global voltage input, and other tools and features give you control and optimal precision.
This water bath continually operates in an energy efficient mode abnd has variable speed control in pumps, fans and compressors.
The rack accommodates a wide range of beaker and test tube sizes. The dripless lid and optional gable cover reduce moisture and directs condensate back into bath.
The communication and control features ensures that samples are properly maintained.
Spécifications
- Puissance de chauffe:2/1,2 kW
- Plage de température:−20...+150 °C
- Poids:36 kg
- Capacité:7 l
- Désignation:Refrigerated circulating bath, 100 - 240 VAC, 50/60 Hz
- l×p×h:529×259×585 mm
- Capacité de refroidissement:0,425 kW
- Précision de temp.:±0,03 °C
Accessories
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationPourDisponibilitéPrix
- 461-1973Insulated metal tubing, stainless steel, with M16×1 connector on both ends, 1500 mm long, for temprature range −50...+300 °C—Connexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - 748,00 €
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- HAKA230000003Gable cover, reversible hinged cover for water, water/glycol applicationConnexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - 678,00 €
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- HAKA230000006Plumbing adapter kit, includes 2 thread adapters, 4 hose barbs, 3 pairs of clamps and 12 screwsConnexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - 442,00 €
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- HAKA1600006Rack insert, includes top and bottom panel with no holesConnexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - 175,00 €
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationPourDisponibilitéPrix
- 461-1972Insulated metal tubing, stainless steel, with M16×1 connector on both ends, 1000 mm long, for temprature range −50...+300 °C—Connexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - 589,00 €
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationPourDisponibilitéPrix
- 461-1971Insulated metal tubing, stainless steel, with M16×1 connector on both ends, 500 mm long, for temprature range −50...+300 °C—Connexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - 497,00 €
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- HAKA230000001Stainless steel, adjustable VersaRack, holds up to 75 test tubes of 10 mm diameter, 48 test tubes of 16 mm diameter and 21 test tubes of 25 mm diameterConnexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - 1 000,00 €