Cold light source, LE 5210
Cold light source, LE 5210
Cold light source, LE.5210, 100 W, 320×115×215 mm, 3,8 kg
N° de catalogue EUMXLE5210
Fournisseur:   EUROMEX
Cold light source, LE 5210
N° de catalogue EUMXLE5210
Fournisseur:  EUROMEX
Cold light source, LE 5210
Cold light source, LE.5210, 100 W, 320×115×215 mm, 3,8 kg
Prix
Demander un prix
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
This popular multifunctional cold light source contains a 100 W halogen light source.
  • The intensity is adjustable and it has a built-in forced air cooling
  • It has light source requires a light fibre conductor
  • Single, double, triple self-sustaining and flexible versions available
Ideal for all kinds of applications in materials sciences, various industrial applications and for stereo microscopy.
Operating voltage: 100/110 or 230/240 or 250 V AC/12 V DC (50/60 Hz), luminous flex: 20000 lux. cooler temperature: 3000 K.
Spécifications
  • Modèle:
    LE.5210
  • Poids:
    3,8 kg
  • Désignation:
    Cold light source
  • l×p×h:
    320×115×215 mm
  • Puissance:
    100 W
Accessories
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • EUMXLE5213
    Single arm light conductor, Gooseneck self-sustaining, Ø×L: 4×500 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • EUMXLE5214
    Dual arm light conductor, Gooseneck self-sustaining, Ø×L: 4×500 mm