Hemacolor® Rapid staining of blood smear solution III réactif de coloration, Sigma-Aldrich®
N° de catalogue 1.11957.2500
Fournisseur: Merck
Numéro CAS:
Spécifications
- Type de conditionnement:Glass bottle
- Cdt:2,5 L
- Seq:5096
- Environmentally Preferable:
- Info cdt:Preparation Capacity 1250 - 5000 slides
Spécifications
À propos de cet article
:
Densité:1.01 g/cm3 (20 °C)
Température de stockage:Température ambiante
:1