VWR®, Thermomètre numérique intérieur / extérieur avec double affichage géant et étalonnage, Traceable®
620-2713
- Plage de mesure:–50...70 °C; –58...158 °F
- Résolution:0,1 °C; 0,1 °F
- Désignation:Thermomètre numérique avec 2 canaux de sonde
- Précision:±1,0 °C; ±2,0 °F
- Longueur câble:3 m
- Cdt:1
- Sonde:3,2 mm
Ce thermomètre est doté d’un grand écran numérique facile à lire à distance.
- Dual display permits reading ambient and probe temperatures simultaneously
- °F/°C switchable
- HI/LO Alarms and MIN/MAX memory readings may be displayed and reset at the touch of a key
- Cable and sensor perform accurately when underwater
- Always-on instrument reads temperature constantly
: L’étalonnage de traçabilité NIST aide également à respecter les normes de qualité et les exigences réglementaires ISO, FDA, cGMP, VFC, CAP, CLIA et de commission mixte.
: 1 year warranty.
: Comprend un capteur, une pile AAA et un certificat d’étalonnage de traçabilité NIST avec données.