0
0,00 €
Order Entry
Connexion
/
S'inscrire
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Saisie de commande
Statut de la commande
Votre compte
Panier
Belgium
Saisie de commande
Statut de la commande
Votre compte
Panier
ContactUsLinkComponent
Accueil
Sorbants pour chromatographie
Sorbants HPLC
J.T.Baker® BAKERBOND®, Wide-Pore Prep Packing
J.T.Baker® BAKERBOND®, Wide-Pore Prep Packing
J.T.Baker® BAKERBOND®, Wide-Pore Prep Packing
Catalog # 7289-05
Supplier:
Avantor
CAS Number:
Expand image
J.T.Baker® BAKERBOND®, Wide-Pore Prep Packing
Catalog # 7289-05
Supplier:
Avantor
CAS Number:
Specifications
Granulométrie:
15 µm
Cdt:
500 g
Désignation:
Wide-pore prep packing
Specifications
About this item
Product Details
Product Details