ContactUsLinkComponent
Emballage de préparation non-endcap, J.T. Baker® BAKERBOND®
Emballage de préparation non-endcap, J.T. Baker® BAKERBOND®
N° de catalogue 7579-01
Fournisseur:  Avantor
Numéro CAS:  
Emballage de préparation non-endcap, J.T. Baker® BAKERBOND®
N° de catalogue 7579-01
Fournisseur:  Avantor
Numéro CAS:  
Spécifications
  • Cdt:
    1 kg
  • Désignation:
    Octadécyle (C₁₈), BAKERBOND®